AP136C
Goat Anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3