Key Documents
AP147F
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Sheep IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Sheep IgG (H&L)
Imunogênio
Purified Sheep IgG.
Aplicação
DILUTION:
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Rabbit anti-Sheep IgG Antibody, FITC conjugate is an antibody against Sheep IgG for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Lyophilized from 0.02M Phosphate buffer, 0.25 M NaCl with 15 mg/mL BSA and 0.1% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
Maintain lyophilized material at 2-8°C up to one year. After reconstitution maintain at 2-8°C in an undiluted format for up to 6 months.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3