ABN905
Anti-alpha-Synuclein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:2,000-3,000 dilution from a representative lot detected alpha-Synuclein in human cerebral cortex and rat cerebellum tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in mouse brain tissue lysate.