ABT1890
Anti-MTNR1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Melatonin receptor type 1B, Mel-1B-R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTNR1B(4544)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MTNR1B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade