07-2273
Anti-phospho-SPAK Antibody (Ser373) / phospho-OSR1 Antibody (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer373)
Informações sobre genes
human ... STK39(27347)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Inflammation & Immunology
Kinases & Phosphatases
Oxidative Stress
Qualidade
Western Blot Anlaysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPAK / OSR1 in 10 µg hypotonic-stimulated HEK293 cells untreated and lambda phosphatase-treated.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hypotonic-stimulated HEK293 cells untreated and lambda phosphatase-treated.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1