MABS178
Anti-STK39 Antibody, clone 5H7.1
clone 5H7.1, from mouse
Sinônimo(s):
STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase, Ste-20-related kinase, DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H7.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STK39(27347)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500-2,000 dilution from a representative lot detected STK39 in human cerebellum sections and rat hindbrain sections tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected STK39 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1