Z285501
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Glas-Col 104APL624K (CE)
Parâmetros
32-999 °F temperature (0-750 °C)
saída
2,400 watts
Descrição geral
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)