Documentos Principais
GL11430
Sigma-Aldrich
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
DMT-locG(ib) amidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H54N7O9P
Número CAS:
Peso molecular:
867.93
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
cor
white to off-white
solubilidade
soluble, clear, colorless
Absorção
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)