Documentos Principais
AL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Sinônimo(s):
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H52N7O8P
Número CAS:
Peso molecular:
885.94
Código UNSPSC:
41116105
fonte biológica
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
cor
white to off-white
solubilidade
soluble, clear, colorless
Absorção
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)