ABS526
Anti-Perilipin-4, N-term Antibody
0.1 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Perilipin-4, Adipocyte protein S3-12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Plin4(57435)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in 3T3_L1 cells (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in White Adipose Tissue (WAT) (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected Perilipin-4 in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2