SAB5600054
Anti-Desmin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM234, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
DESM
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM234, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:4000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)