M5815
Monoclonal Anti-Myogenin antibody produced in mouse
clone F12B, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F12B, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using rhabdomyosarcoma tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYOG(4656)
mouse ... Myog(17928)
rat ... Myog(29148)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado