ABE571
Anti-SOX9 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Transcription factor SOX-9
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-SOX9 Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX9(6662)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SOX9 in mouse Label Retaining cells, and developing epithelial skin and hair follicle cells (Nowak, J. A., et al. (2008). Cell Stem Cell. 3(1):33-43.).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SOX9 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1