AB5535-AF555
Anti-Sox9 Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Transcription factor SOX-9, Sox9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX9(6662)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated version (Cat. No. AB5535) is also shown to be suitable for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox9 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2