WH0006662M2
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX9(6662)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTRP
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)