SAB5300368
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CMD1, CMPD1, SRA1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX9(6662)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9
forma física
Exoneração de responsabilidade