ABN99
Anti-phospho NR1 (Ser897) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer897)
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated NR1 from rat brain microsomal RIPA lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL from a previous lot detected NR1 in Lambda phosphatase untreated and treated rat brain microsomal tissue lysate.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain microsomal tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1