MAB3478
Anti-1-cys Peroxiredoxin Antibody, clone 8H11
ascites fluid, clone 8H11, Chemicon®
Sinônimo(s):
aiPLA2, Peroxiredoxin 6, Non-selenium Glutathione Peroxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H11, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRX(57716)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Oxidative Stress
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed rat lung tissue.
Immunocytochemistry on rat type II alveolar epithelial cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1