SAB4200230
Anti-DPP4/CD26 antibody, Mouse monoclonal
clone A6H, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-ADABP, Monoclonal Anti-ADCP2, Monoclonal Anti-DPPIV, Monoclonal Anti-TP103, Monoclonal Anti-dipeptidyl-peptidase 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A6H, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~4.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using methanol/acetone fixed HT-29 cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)