ABN444
Anti-Amyloid-like protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
APLP-1, APLP, APLP1, Amyloid-like protein-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APLP1(333)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Amyloid-like protein 1 in 10 µg of Human Cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1