ABF192
Anti-phospho-MDA-5 (Ser104)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1, CADM-140 autoantigen, Helicase with 2 CARD domains, Helicard, Interferon-induced with helicase C domain protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 5, MDA-5, Murabutide down-regulated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer104)
Informações sobre genes
human ... IFIH1(64135)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-MDA-5 (Ser104) in 10 µg of Daudi cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1