Documentos Principais
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
13C Labeled 4-Heptyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H18O2
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
chave InChI
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)