ABF125
Anti-S100A8/MRP-8 Antibody (Azide Free)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein S100-A8, Calgranulin-A, Chemotactic cytokine CP-10, Leukocyte L1 complex light chain, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, p8, Pro-inflammatory S100 cytokine, S100 calcium-binding protein A8, S100A8/MRP-8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A8(6279)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected S100A8/MRP-8 in mouse arthritic paw tissue (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e4578).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected S100A8/MRP-8 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1