ABS2107M
Anti-phospho-CaMKII beta (Ser331)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta, EC: 2.7.11.17, CaM kinase II subunit beta, CaMK-II beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer331)
Informações sobre genes
rat ... Camk2B(24245)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in dissociated hippocampal neurons (Kim, K., et. al. (2015). Neuron. 87(4):813-26).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in HEK293T cells transfected with CaMKII WT, but not the mutant S331A.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1