MABF290
Anti-S100A9 Antibody, clone 2A5 (Azide Free)
clone 2A5, 1 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A5, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A9(6280)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected S100A9 in mouse neutrophils and recombinant mS100A9 (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e45478 1-12).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2