ABE2897
Anti-phospho GATA6 (Ser37)
from rabbit
Sinônimo(s):
GATA-binding factor 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer37)
Informações sobre genes
human ... GATA6(2627)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho GATA6 (Ser37) in Western Blotting applications (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Immunoprecipitation Analysis: 4 µg/mL from a representative lot immunoprecipitated phospho GATA6 (Ser37) in 293T cells were transfected with 3xFLAG-GATA6 (Courtesy of Dr. Kevin A. Janes at University of Virginia).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho GATA6 (Ser37) in Immunoprecipitation applications (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1