SRP2017
GAL4 [(1-147) + VP16 (411-490)] from Saccharomyces cerevisiae human herpesvirus 2
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
VP16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
human herpesvirus 2
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~27.8 kDa
embalagem
pkg of 10 and 500 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
500 μg/mL
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
human herpesvirus 2 ... HS2VP16A(1487335)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1