MAB3328
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/15.8
clone LEM-2/15.8, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MT1-MMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LEM-2/15.8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP14(4323)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: Frozen and paraffin-embedded tissues
Immunofluorescence
Flow Cytometry
Blocking: 10-15μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2