ABE278
Anti-MILI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Piwi-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Piwil2(57746)
rat ... Piwil2(306011)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Fluoresence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in embyronic testis cross sections. (Vagin, W., et al. (2009). Genes Dev. 23(15):1749-1762.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory. (Aravin, A.A., et al. (2007). Science. 316(5825):744-747.)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MILI in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW264.7 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2