Documentos Principais
12-353
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Aplicação
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Qualidade
Routinely evaluated by Dot Blot or Peptide Inhibition Assay.
forma física
sterile deionized water
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany