SAB5600015
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys56) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM179, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H3K56ac, Histone H3 (acetyl K56)
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM179, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.5-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1 ug/mL – 10 ug/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys56)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)