Nome do produto
Acetyl-Histone H3 (Lys9/14) Peptide, Routinely evaluated by Dot Blot Assay. This peptide was spotted on nitrocellulose & detected by using polyclonal anti-acetylated Histone H3 (06-599).
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1