Z612200
Julabo® recirculating coolers
FC600S, AC/DC input 240 V AC, temperature -10-40 °C
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
FC600S
Julabo 9600063
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de temperatura
-10 to +80 °C
Parâmetros
-10-40 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
22 L/min pump flow
capacidade de resfriamento
100 W (at -10°C)
300 W (at 5°C)
370 W (at 10°C)
500 W (at 20°C)
capacidade
6-8 L
Descrição geral
- Rapid, powerful and efficient
- Easy to fill
- Space saving design
- Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
- Keypad setting
- High and low temperature warning functions
- Low noise operation
- ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
- Proportional cooling control for powerful models
- Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
- Automatic shut-down in case of disturbance
- FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z612200EU-1EA | |
Z612200-1EA | |
Z612200CH-1EA | |
Z612200GB-1EA |