Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
F12-ED
Julabo 9116612
disponibilidade
available only in EU
faixa de medição de temperatura
-20 - 100 °C
Parâmetros
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
capacidade de resfriamento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
capacidade de aquecimento
2 kw
L × C × A
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
capacidade
4.5 L
volume
4.5 L
4500 mL
peso
22 kg
Descrição geral
- Compact design
- Low noise operation
- Proportional cooling control for powerful models
- Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
- Automatic shut-down in case of disturbance
- Front drain accessibility
- Adjustable high temperature cut out/dry running protection
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)