Z654558
Julabo® circulators for flammable bath fluids
F25-EH
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
F25-EH
Julabo 9118625
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
capacidade de resfriamento
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
capacidade de aquecimento
2 kw
abertura do banho L × C × P
12 cm × 14 cm × 14 cm
capacidade
4.5 L
volume
4.5 L
4500 mL
peso
30 kg
Descrição geral
- Extended working temperature ranges
- Suitable for use with flammable bath fluids
- Classification III according to DIN 12876-1
- LED temperature display
- Key pad allows automatic toggle to display actual values
- PID temperature control
- Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z654558-1EA | 4061833062685 |
Z654558EU-1EA | |
Z654558GB-1EA |