8.52192
Fmoc-Ser(tBu)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Ser(tBu)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fmoc-Ser(tBu)-Thr(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥92.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -13.5 - -9.5 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2