ABE26
Anti-acetyl-c-Myc (Lys323) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys323)
Informações sobre genes
chimpanzee ... Myc(464393)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rhesus monkey ... Myc(694626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Peptide Inhibition Assay Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HEK293T cells co-transfected with mouse wildtype c-Myc and P300. (Image courtesy of Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected c-Myc on 10 µg of transfected HEK293T cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Transfected HEK293T cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1