T1283
holo-Transferrin bovine
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Siderophilin, Siderophilin, iron-saturated
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
forma
powder
concentração
~25 mM
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... TF(280705)
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.