ABE21
Anti-Smad4/DPC4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD homolog 4, Mothers against DPP homolog 4, Deletion target in pancreatic carcinoma 4, SMAD family member 4, SMAD 4, Smad4, hSMAD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD4(4089)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Smad4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HepG2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1