ABD70
Anti-Fbxl16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
F-box/LRR-repeat protein 16, F-box and leucine-rich repeat protein 16
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Fbxl16(494223)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Fbxl16 in human ileum tissues.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in NIH/3T3 cell lysates, which were untransfected, transfected with Myc-tagged Fbxl16, and transfected with a negative control siRNA, and not in NIH/3T3 cell lysate transfected with Fbxl16 siRNA (Prof. Ray De Shaies, California Institute of Technology, Pasadena.).
Stem Cell Research
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1