PPB013
1.0% Agarose in Tris-Borate EDTA Buffer
pHast Pack™, powder
Sinônimo(s):
1% Agarose gel, TAE Agarose blend, TBE Agarose blend, TBE buffer garose blend
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
pHast Pack™
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
8.1-8.5(range for the Tris Borate ETDA buffer prior to blending with agarose)
traços de cátion
Pb: ≤5 ppm
atividade externa
DNase, none detected
Endonuclease
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
Descrição geral
Aplicação
- DNA electrophoresis
- Native RNA Electrophoresis
Características e benefícios
- Ready-to-pour 1% agarose gel eliminates buffer prep
- Accelerates workflow and minimize cost and labor
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm Lead ≤5 ppm
- Compatible with TBE pHast Pack™ buffer
Embalagem
Nota de preparo
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)