PPB012
1.0% Agarose in Tris-Acetate EDTA Buffer
pHast Pack™, powder
Sinônimo(s):
1% Agarose gel, TAE Agarose blend
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
pHast Pack™
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to off-white
pH
8.1-8.5(range for the Tris Acetate ETDA buffer prior to blending with agarose)
solubilidade
soluble, cloudy to hazy, colorless to light yellow
traços de cátion
Fe: <10 ppm
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- Native RNA gel electrophoresis
- DNA gel electrophoresis
Características e benefícios
- pHast™ pack 1% agarose gel prepares 20 gels per box
- No buffer prep or adjusting pH required
- Saves time to cast fast, convenient and easy to use
- Minimizes costs of multiple reagents or expensive precast gels
- Biological and chemical tested to ensure quality: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Compatible with TAE pHast™ pack buffer
Embalagem
Nota de preparo
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)