ABC137
Anti-ATPIF1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ATPase inhibitor, mitochondrial, Inhibitor of F(1)F(o)-ATPase, IF(1), IF1, ATPIF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATPIF1(93974)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ATPIF1 in HeLa, A431, and NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ATPIF1 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1