Key Documents
AB5724
Sigma-Aldrich
Anti-Dlx1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Distalless
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DLX1(1745)
Especificidade
Recognizes Dlx 1 (Distalless (DII) family), a homeodomain transcription factor.
Imunogênio
Synthetic peptide, amino acids 48-60 from mouse Dlx 1.
Aplicação
Detect Dlx1 using this Anti-Dlx1 Antibody validated for use in WB, IH.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Gene expression relationship between prostate cancer cells of Gleason 3, 4 and normal epithelial cells as revealed by cell type-specific transcriptomes.
Laura E Pascal,Ricardo Z N Vencio,Laura S Page,Emily S Liebeskind,Christina P Shadle et al.
BMC Cancer null
Marjory L Givens et al.
The Journal of biological chemistry, 280(19), 19156-19165 (2005-03-04)
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is the central regulator of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, controlling sexual maturation and fertility in diverse species from fish to humans. GnRH gene expression is limited to a discrete population of neurons that migrate through the nasal region