P7962
Monoclonal Anti-PSTAIR antibody produced in mouse
clone PSTAIR, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CDC2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PSTAIR, monoclonal
peso molecular
antigen 33-34 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, Japanese quail, human, amago salmon, eel, starfish, lily, carp, onion, goldfish, monkey, Xenopus, ciliates
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using a COS-7 cell extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC2(983)
mouse ... Cdc2a(12534)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?