AB5699
Anti-Cysteine-rich Motor Neuron 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CRIM1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRIM1(51232)
Especificidade
SUBCELLULAR LOCALIZATION: Intracellular and Membrane associated.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunoprecipitation: 5 μL to 1 mL of cell extract. Preferred tissue/cell lysis buffer is RIPA. Suggested incubation time is 2-4 hours. Suggested capture agent is Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1