MABT27
Anti-LIBS2 epitope (Integrin beta3 subunit) Antibody, clone ab62
clone ab62, from mouse
Sinônimo(s):
LIBS2 domain, Integrin, Integrin alphaVbeta3, LIBS2 epitiope
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ab62, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clone Ab62 is a monoclonal antibody that specifically recognizes the LIBS2 epitope in the C-terminal region of the extracellular domain of the beta3 subunit (Wiberzbicka-Patynowski, I., et al. (1999). JBC. 274(53):37809-37814).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LIBS2 domain of integrin beta3 subunit in 10 µg of human platelets cell lysate.
Descrição-alvo
Other MW bands may vary or may be observed depending on lysate used and if the LIBS2 epitope is present in other proteins.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human platelets cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1