Key Documents
AB5585
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirrecoverina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Recoverin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat, frog, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RCVRN(5957)
mouse ... Rcvrn(19674)
Descrição geral
A recoverina é uma proteína de ligação ao cálcio expressa em fotorreceptores da retina e nas células bipolares de cones anões. Ela parece atrasar o término da cascata de fototransdução por meio do bloqueio da fosforilação da rodopsina fotoexcitada.
Especificidade
Não foram testadas outras espécies.
Reconhece recoverina.
Imunogênio
Recoverina humana recombinante.
Aplicação
Análise de western blot:
diluição de 1:1.000-1:5.000 usando ECL.
Imuno-histoquímica:
1:1.000 (2 horas em temperatura ambiente ou de um dia para o outro a 2-8 ºC) em cortes de tecido congelado e embebido em parafina. O fixador sugerido é paraformaldeído 4% ou paraformaldeído 3% com glutaraldeído 0,1%. A solução de permeabilização sugerida é Triton X-100 0,1%. O tampão de bloqueio sugerido é solução salina com Tris 0,05 M, pH 7,4 contendo 2,5% de BSA, 0,1% de Triton e 0,05% de azida sódica.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte recoverina usando este anticorpo antirrecoverina, validado para uso em IC, IH, IH(P) e WB.
Subcategoria de pesquisa
Sistema sensorial e SNP
Descrição-alvo
26 kDa
Ligação
Substitui: AB5431P
forma física
Não purificado
Soro policlonal de coelho. Não contém conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
CONTROLE POSITIVO: A recoverina é encontrada em fotorreceptores e células bipolares de cones anões na retina e em pinealócitos na glândula pineal.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Genetic control of circuit function: Vsx1 and Irx5 transcription factors regulate contrast adaptation in the mouse retina.
Kerschensteiner, D; Liu, H; Cheng, CW; Demas, J; Cheng, SH; Hui, CC; Chow, RL; Wong, RO
The Journal of Neuroscience null
N Zabouri et al.
Neuroscience, 195, 145-165 (2011-08-27)
The endocannabinoid (eCB) system is thought to participate in developmental processes in the CNS. The rodent retina represents a valuable model to study CNS development because it contains well-identified cell types with established developmental timelines. The distribution of cannabinoid receptor
Adult donor rod photoreceptors integrate into the mature mouse retina.
Gust, J; Reh, TA
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Sonia Biswas et al.
PloS one, 9(6), e99075-e99075 (2014-06-12)
In the widely used mouse model of retinal degeneration, rd1, the loss of photoreceptors leads to rhythmic electrical activity of around 10-16 Hz in the remaining retinal network. Recent studies suggest that this oscillation is formed within the electrically coupled
J Cui et al.
Neuroscience, 224, 63-69 (2012-08-23)
Retinal bipolar cells and ganglion cells are known to possess voltage-gated T-type Ca(2+) channels. Previous electrophysiological recording studies suggested that there is differential expression of different T-type Ca(2+) channel α1 subunits among bipolar cells. The detailed expression patterns of the