AB9016
Anti-Chx10 Antibody, NT
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
Hox-10, Ocular Retardation, C. Elegans ceh-10 Homeo Domain Containing Homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VSX2(338917)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2