AB5436P
Anti-Brain and Muscle ARNT-Like 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
BMAL1, MOP3/CYCLE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
Drosophila
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
fruit fly ... Cyc(40162)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has no homology with mammalian Clock or Per proteins. Reactivity with other species has not been confirmed.
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2